Disulfuro de bis(3-fluorofenilo) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3979-25G PC3979-5G
APOSPC3979-25GEA 203 EUR
APOSPC3979-25G APOSPC3979-5G
Disulfuro de bis(3-fluorofenilo) 97%
Disulfuro de bis(3-fluorofenilo)
Formula: C₁₂H₈F₂S₂
MW: 254.32 g/mol
Pto. Ebullición: 308 °C
Densidad: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318104
Núm. CAS: 63930-17-6