5-Fluoro-2-nitrofenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC3980-250G PC3980-1KG
APOSPC3980-250GEA 92.8 EUR
APOSPC3980-250G APOSPC3980-1KG
5-Fluoro-2-nitrofenol 99%
5-Fluoro-2-nitrofenol
Formula: C₆H₄FNO₃
MW: 157.1 g/mol
Pto. Ebullición: 260 °C
Pto. de fusión: 30…37 °C
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007107
Núm. CAS: 446-36-6
EINECS: 207-168-6