Isocianato de 4-fluoro-3-nitrofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-4-isocianato-2-nitrobenceno
PC3985-5G PC3985-1G
APOSPC3985-5GEA 574 EUR
APOSPC3985-5G APOSPC3985-1G
Isocianato de 4-fluoro-3-nitrofenilo
Isocianato de 4-fluoro-3-nitrofenilo
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₇H₃FN₂O₃
MW: 182.11 g/mol
Pto. de fusión: 27…28 °C
Densidad: 1.455 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 65303-82-4
UN: 2206
ADR: 6.1 III