1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3987-100G PC3987-25G PC3987-5G
APOSPC3987-100GEA 319 EUR
APOSPC3987-100G APOSPC3987-25G APOSPC3987-5G
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃ClF₆
Pto. Ebullición: 150…154 °C
Densidad: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631638
Núm. CAS: 327-76-4
UN: 1993
ADR: 3,III