4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3989-5G PC3989-1G
APOSPC3989-5GEA 475 EUR
APOSPC3989-5G APOSPC3989-1G
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene
Formula: C₁₂H₁₂F₄O
Pto. Ebullición: 52 °C/ 0,04mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038273
Núm. CAS: 343305-41-9