2-Aminohexafluoropropan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3990-25G PC3990-5G
APOSPC3990-25GEA 220 EUR
APOSPC3990-25G APOSPC3990-5G
2-Aminohexafluoropropan-2-ol
2-Aminohexafluoropropan-2-ol
Formula: C₃H₃F₆NO
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053173
Núm. CAS: 31253-34-6