Ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3994-100G PC3994-25G PC3994-5G
APOSPC3994-100GEA 69.6 EUR
APOSPC3994-100G APOSPC3994-25G APOSPC3994-5G
Ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico 98%
Ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
Pto. de fusión: 210…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143263
Núm. CAS: 112704-79-7