2-Fluoro-4-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4000-1KG PC4000-250G PC4000-100G
APOSPC4000-1KGEA 0 EUR
APOSPC4000-1KG APOSPC4000-250G APOSPC4000-100G
2-Fluoro-4-nitrotolueno 98%
2-Fluoro-4-nitrotolueno
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Pto. Ebullición: 65…68 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 34…37 °C
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007199
Núm. CAS: 1427-07-2
EINECS: 215-845-2
UN: 1325
ADR: 4.1,II