1,1-Difluoro-1-butene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4001-25G PC4001-5G
APOSPC4001-25GEA 771 EUR
APOSPC4001-25G APOSPC4001-5G
1,1-Difluoro-1-butene 98%
1,1-Difluoro-1-butene
Formula: C₄H₆F₂
MW: 92,09 g/mol
Pto. Ebullición: 3,7 °C/760mmHg
Pto. de fusión: –144,9 °C
Densidad: 1,0216 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038010
Núm. CAS: 407-09-0
UN: 3161
ADR: 2.1,