2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4002-1G PC4002-5G
APOSPC4002-1GEA 132 EUR
APOSPC4002-1G APOSPC4002-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄F₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236206
Núm. CAS: 123950-46-9