3-(Trifluorometoxi)bencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4004-1G PC4004-25G PC4004-5G
APOSPC4004-1GEA 29 EUR
APOSPC4004-1G APOSPC4004-25G APOSPC4004-5G
3-(Trifluorometoxi)bencenosulfonamida
3-(Trifluorometoxi)bencenosulfonamida
Formula: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241.19 g/mol
Pto. de fusión: 100…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094233
Núm. CAS: 503179-70-2