2,6-Difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
PC400507-25G PC400507-5G
APOSPC400507-25GEA 401 EUR
APOSPC400507-25G APOSPC400507-5G
2,6-Difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid 99%
2,6-Difluoro-3-(propane-1-sulphonamido)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₁F₂NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18157658
Núm. CAS: 1103234-56-5