6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400532-1G PC400532-250MG
APOSPC400532-1GEA 0 EUR
APOSPC400532-1G APOSPC400532-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formula: C5H4F3N3
Pto. de fusión: 165…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436657
Núm. CAS: 672-41-3