(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400536-1G PC400536-250MG
APOSPC400536-1GEA 72.5 EUR
APOSPC400536-1G APOSPC400536-250MG
(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Pto. de fusión: 55…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19238080
Núm. CAS: 127199-13-7