1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400556-1G PC400556-250MG PC400556-5G
APOSPC400556-1GEA 109 EUR
APOSPC400556-1G APOSPC400556-250MG APOSPC400556-5G
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Pto. de fusión: 72…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18205954
Núm. CAS: 137081-41-5