3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400602-1G PC400602-5G
APOSPC400602-1GEA 176 EUR
APOSPC400602-1G APOSPC400602-5G
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01055887
Núm. CAS: 610259-30-8