tert-Butyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-cyanoacetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC400604-1G PC400604-5G
APOSPC400604-1GEA 176 EUR
APOSPC400604-1G APOSPC400604-5G
tert-Butyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-cyanoacetate
tert-Butyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-cyanoacetate
Formula: C₁₃H₁₂ClF₃N₂O₂
MW: 320,7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23183904
Núm. CAS: 1426290-06-3