(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400621-1G PC400621-5G
APOSPC400621-1GEA 201 EUR
APOSPC400621-1G APOSPC400621-5G
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Formula: C₆H₅ClF₃N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10568286
Núm. CAS: 129015-68-5