(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC400633-1G PC400633-250MG PC400633-500MG PC400633-2.5G
APOSPC400633-1GEA 243 EUR
APOSPC400633-1G APOSPC400633-250MG APOSPC400633-500MG APOSPC400633-2.5G
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)acetic acid
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)acetic acid
Formula: C₈H₅ClF₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568276
Núm. CAS: 95355-49-0