2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC400636-1G PC400636-5G
APOSPC400636-1GEA 190 EUR
APOSPC400636-1G APOSPC400636-5G
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethylpyridine
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethylpyridine
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845745
Núm. CAS: 1160994-99-9