4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC400664-1G PC400664-250MG PC400664-500MG
APOSPC400664-1GEA 295 EUR
APOSPC400664-1G APOSPC400664-250MG APOSPC400664-500MG
4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
Formula: C₁₃H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384864
Núm. CAS: 1299607-71-8