3-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC400705-25G
APOSPC400705-25GEA 119 EUR
APOSPC400705-25G
3-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile 97%
3-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄FNO
MW: 137,1112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09972133
Núm. CAS: 473923-95-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III