5-Fluoropyrimidin-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400708-1G PC400708-250MG PC400708-5G
APOSPC400708-1GEA 191 EUR
APOSPC400708-1G APOSPC400708-250MG APOSPC400708-5G
5-Fluoropyrimidin-4-amine
5-Fluoropyrimidin-4-amine
Formula: C4H4FN3
MW: 113.0931 g/mol
Pto. Ebullición: 222.7 °C/760mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00223685
Núm. CAS: 811450-26-7