Ácido 3-(3,5-difluorofenil)propionico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC400710-5G PC400710-10G
APOSPC400710-5GEA 62.5 EUR
APOSPC400710-5G APOSPC400710-10G
Ácido 3-(3,5-difluorofenil)propionico 97%
Ácido 3-(3,5-difluorofenil)propionico
Formula: C₉H₈F₂O₂
Pto. de fusión: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116054
Núm. CAS: 84315-24-2