Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-fluoro-2-nitrobenzoate
PC400724-1G PC400724-25G PC400724-5G
APOSPC400724-1GEA 50.9 EUR
APOSPC400724-1G APOSPC400724-25G APOSPC400724-5G
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
MW: 199,1360 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520393
Núm. CAS: 1214353-57-7