4-Fluoro-3-nitroanisole

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 1-Fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene

PC400727-1G PC400727-5G
APOSPC400727-1GEA 21.9 EUR
APOSPC400727-1G APOSPC400727-5G
4-Fluoro-3-nitroanisole
4-Fluoro-3-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Pto. de fusión: 52…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848442
Núm. CAS: 61324-93-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR