3-Fluoro-5-nitroanilina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400728-1G PC400728-25G PC400728-5G
APOSPC400728-1GEA 134 EUR
APOSPC400728-1G APOSPC400728-25G APOSPC400728-5G
3-Fluoro-5-nitroanilina 95%
3-Fluoro-5-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Pto. de fusión: 112…116 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 2369-12-2