5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC400730-25G
APOSPC400730-25GEA 85.7 EUR
APOSPC400730-25G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₂BrClFN
MW: 210,43 g/mol
Pto. de fusión: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834365
Núm. CAS: 38185-56-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR