1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Difluoro-3-nitrotoluene, 1,3-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
PC400731-10G PC400731-1G PC400731-5G
APOSPC400731-10GEA 78.3 EUR
APOSPC400731-10G APOSPC400731-1G APOSPC400731-5G
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,119 g/mol
Pto. de fusión: 35…38 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11519030
Núm. CAS: 79562-49-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III