5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC400732-100G
PC400732-25G
PC400732-5G
APOSPC400732-100GEA
259
EUR
APOSPC400732-100G
APOSPC400732-25G
APOSPC400732-5G
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₆BrFO Pto. de fusión: 42…44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11226880 Núm. CAS: 198477-89-3 |