4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400735-5G
APOSPC400735-5GEA 179 EUR
APOSPC400735-5G
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂BrF₃N₂
MW: 226,9800 g/mol
Pto. Ebullición: 36…37 °C
Pto. de fusión: 13…15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10574962
Núm. CAS: 785777-89-1