2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400736-25G PC400736-5G
APOSPC400736-25GEA 163 EUR
APOSPC400736-25G APOSPC400736-5G
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01569541
Núm. CAS: 126674-78-0