2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400737-1G PC400737-25G PC400737-5G
APOSPC400737-1GEA 0 EUR
APOSPC400737-1G APOSPC400737-25G APOSPC400737-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂BrFN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05662387
Núm. CAS: 652160-72-0