4-Fluoro-2-nitrobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400738-1G PC400738-5G
APOSPC400738-1GEA 36.4 EUR
APOSPC400738-1G APOSPC400738-5G
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehído 98%
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01666439
Núm. CAS: 2923-96-8