2-Fluoro-5-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4010-100G
PC4010-25G
PC4010-500G
APOSPC4010-100GEA
0
EUR
APOSPC4010-100G
APOSPC4010-25G
APOSPC4010-500G
2-Fluoro-5-nitrotolueno 98%
2-Fluoro-5-nitrotolueno
Formula:
C₇H₆FNO₂ Pto. Ebullición: 98…101 °C/13mmHg Pto. de fusión: 37…40 °C Pto. de inflamación: 105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007284 Núm. CAS: 455-88-9 EINECS: 207-251-7 |