5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC401004-1G PC401004-5G
APOSPC401004-1GEA 69.6 EUR
APOSPC401004-1G APOSPC401004-5G
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11227189
Núm. CAS: 109919-32-6