6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC401005-1G PC401005-500MG
APOSPC401005-1GEA 161 EUR
APOSPC401005-1G APOSPC401005-500MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formula: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197,55 g/mol
Pto. de fusión: 101…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13190002
Núm. CAS: 34486-07-2