2-Chloro-5-trifluoromethyl[1,3,4]thiadiazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-trifluoromethyl-[1,3,4]-thiadiazole
PC401017-5G
APOSPC401017-5GEA 434 EUR
APOSPC401017-5G
2-Chloro-5-trifluoromethyl[1,3,4]thiadiazole 95+%
2-Chloro-5-trifluoromethyl[1,3,4]thiadiazole
Formula: C₃ClF₃N₂S
MW: 188,56 g/mol
Pto. Ebullición: 64…66 °C/20mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972766
Núm. CAS: 53645-98-0