5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC401027-1G PC401027-5G
APOSPC401027-1GEA 46.4 EUR
APOSPC401027-1G APOSPC401027-5G
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formula: C₈H₄F₃N₃O₂
MW: 231,14 g/mol
Pto. de fusión: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00458655
Núm. CAS: 327-19-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III