6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC401035-1G PC401035-5G
APOSPC401035-1GEA 87 EUR
APOSPC401035-1G APOSPC401035-5G
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00460102
Núm. CAS: 3671-60-1