3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC401042-1G PC401042-250MG
APOSPC401042-1GEA 214 EUR
APOSPC401042-1G APOSPC401042-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036125
Núm. CAS: 89402-28-8