2-Phenyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
PC401047-1G PC401047-5G
APOSPC401047-1GEA 0 EUR
APOSPC401047-1G APOSPC401047-5G
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03714773
Núm. CAS: 96145-98-1