2-Fluoro-6-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4011-100G PC4011-25G PC4011-500G
APOSPC4011-100GEA 46.4 EUR
APOSPC4011-100G APOSPC4011-25G APOSPC4011-500G
2-Fluoro-6-nitrotolueno 98%
2-Fluoro-6-nitrotolueno
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Pto. Ebullición: 208…210 °C
Pto. de fusión: 6.5…7 °C
Densidad: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007197
Núm. CAS: 769-10-8
EINECS: 212-203-3