1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4014-1G PC4014-5G PC4014-25G
APOSPC4014-1GEA 26.1 EUR
APOSPC4014-1G APOSPC4014-5G APOSPC4014-25G
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₅H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 182…184 °C
Pto. de fusión: 86…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093070
Núm. CAS: 277756-46-4
UN: 3261
ADR: 8,II