3-(Trifluoromethyl)styrene 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 1-(Trifluoromethyl)-3-vinylbenzene

PC4018-1G PC4018-25G PC4018-5G PC4018-10G
APOSPC4018-1GEA 30.6 EUR
APOSPC4018-1G APOSPC4018-25G APOSPC4018-5G APOSPC4018-10G
3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
3-(Trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₇F₃
MW: 172,15 g/mol
Pto. Ebullición: 64,5 °C/40mmHg
Densidad: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075481
Núm. CAS: 402-24-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR