3-Fluoro-4-nitrotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4020-100G PC4020-25G PC4020-5G
APOSPC4020-100GEA 60.9 EUR
APOSPC4020-100G APOSPC4020-25G APOSPC4020-5G
3-Fluoro-4-nitrotolueno 99%
3-Fluoro-4-nitrotolueno
Formula: C₇H₆FNO₂
Pto. Ebullición: 97…98 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 52…55 °C
Densidad: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007053
Núm. CAS: 446-34-4
EINECS: 207-166-5