3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-6-methoxypyridin-3-amine
PC402048-1G PC402048-100MG PC402048-250MG
APOSPC402048-1GEA 207 EUR
APOSPC402048-1G APOSPC402048-100MG APOSPC402048-250MG
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
Formula: C6H7FN2O
MW: 142.1300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07374960
Núm. CAS: 886372-63-0