Linifanib
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-(4-(3-Amino-1H-indazol-4-yl)phenyl)-3-(2-fluoro-5-methylphenyl)urea, ABT-869
PC402063-100MG
PC402063-1G
PC402063-250MG
APOSPC402063-100MGEA
280
EUR
APOSPC402063-100MG
APOSPC402063-1G
APOSPC402063-250MG
Linifanib
Linifanib
Formula:
C₂₁H₁₈FN₅O MW: 375,4 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11840918 Núm. CAS: 796967-16-3 |