2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4021-1G PC4021-5G PC4021-10G
APOSPC4021-1GEA 27.7 EUR
APOSPC4021-1G APOSPC4021-5G APOSPC4021-10G
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Pto. de fusión: 132…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221473
Núm. CAS: 344-95-6