4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC402125-100MG PC402125-1G PC402125-250MG
APOSPC402125-100MGEA 292 EUR
APOSPC402125-100MG APOSPC402125-1G APOSPC402125-250MG
4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037205
Núm. CAS: 721958-67-4